Drukuj

Kwas azotowy ≥69%, SemiConductor Grade (Honeywell 17952)

Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo

Synonim: Nitric acid solution

40222H-2.5L
HONC40222H-2.5LEA 620 PLN
HONC40222H-2.5L
Kwas azotowy ≥69%, SemiConductor Grade (Honeywell 17952)
Kwas azotowy

RTECS Number: 231-714-2

Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 122 °C
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 1.420 g/cm3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay 69 - 70 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Gold (Au) Max. 0.02 ppm
Boron (B) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.01 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.02 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.01 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.01 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.02 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.05 ppm
Indium (In) Max. 0.02 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 ppm
Sodium (Na) Max. 0.3 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.01 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.02 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.01 ppm
Tin (Sn) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.02 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.01 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 ppm

SPECYFIKACJE

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR