Drukuj
n-Pentan 95,0 GC_ASSAY_METHOD, Laboratory Reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentane
15607-5L
HONC15607-5LEA 925 PLN
HONC15607-5L
n-Pentan 95,0 GC_ASSAY_METHOD, Laboratory Reagent
n-Pentane
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 969132
RTECS Number: RZ9450000
UNSPSC Code: 12191502
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 36…37 °C
Temp. topnienia: –131 °C
Gęstość: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Temp. Zapłonu: <–35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009498
Numer CAS: 109-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-692-4
Jednostka: 1265
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 95.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Autoignition Temperature 500 °F
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)
Vapor Density 2.48 (vs air)