Drukuj
Buforowana woda peptonowa, odwodnione podłoże hodowlane
Dostawca: HIMEDIA
M1494I-500G
HIMEM1494I-500GEA 549 PLN
HIMEM1494I-500G
Buforowana woda peptonowa, odwodnione podłoże hodowlane
Media do mikrobiologii Podłoża sypkie do mikrobiologii
A pre-enrichment medium for increasing the recovery of injured Salmonella species from foods prior to selective enrichment and isolation.
Certyfikaty: ISO 6579-2017 , ISO 6887 and ISO 21528-2017.