Drukuj
Stojak na kuwety
Dostawca: HELLMA
3001.10
HELL3001.10EA 125 PLN
HELL3001.10
Stojak na kuwety
Statywy do probówek Statywy na kuwety
Polypropylene.
Rack for 16 square cells with 10 mm path length with inclined profile to aid cell handling.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable