Drukuj
Probówki, z obręczą
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42771015
HECH42771015EA 96.5 PLN
HECH42771015
Probówki, z obręczą
Probówki Probówki
FIOLAX®, neutral glass.
  • Very good chemical resistance
  • Relatively resistant against rapid temperature changes and local heating
Thin walled test tubes for a wide variety of applications.