Drukuj
Kolby wg. do Kjeldahl, z zawiniętym brzegiem
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41870024
HECH41870024EA 232 PLN
HECH41870024
Kolby wg. do Kjeldahl, z zawiniętym brzegiem
Kolby Kolby Kjeldahla
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Z nadrukowanym oznaczeniem zawartości i białym obszarem etykiet.
Certyfikaty: DIN 12360