Drukuj
Kolba destylacyjna z boczną rurką, Assistent
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41037016
HECH41037016EA 102 PLN
HECH41037016
Kolba destylacyjna z boczną rurką, Assistent
Kolby Kolby destylacyjne
This distilling flask is made of borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
The length of the side-tube is approximately 200 mm.