Drukuj
Materiał uszczelniający do hematokrytu
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40566010
HECH40566010EA 15.5 PLN
HECH40566010
Materiał uszczelniający do hematokrytu
Plomby Mieszanki uszczelniające
This sealing material prevents the draining of blood samples. For sealing several hundred micro hematocrit capillaries.