Drukuj
Sita testowe VWR® EML Digital Plus
Dostawca: NEXOPART
510-0957EA 16850 PLN
510-0957 510-0954 510-0963 510-0960 510-0959 510-0956 510-0965 510-0962 510-1291 510-1297 510-1300 510-1289 510-1298 510-1295 510-1294 510-1292 HAVE205322730 HAVE205322747 HAVE205322754 HAVE205322860 HAVE205322877 HAVE205322884 HAVE205322891
Sita testowe VWR® EML Digital Plus
Wytrząsarki Przesiewacze laboratoryjne
Rodzaje elektromagnetycznie napędzanych wytrząsarek do sit testowych z ruchem 3-D. Posiadają automatyczną regulację amplitudy ze stałym pomiarem przyspieszenia, co całkowicie kompensuje naturalne drgania przesiewaczy i podłoża. Gwarantuje to, że amplituda pozostaje taka sama, niezależnie od ilości próbki i miejsca instalacji.
  • Pamięć dla 10 zestawów parametrów sita testowego
  • Funkcja timera: 0 do 99 minut lub praca ciągła
  • Przerywana lub ciągła praca z wytrząsaniem
  • Cyfrowy wyświetlacz wszystkich funkcji
  • 3000 impulsów na minutę (50 Hz)
  • Poziom hałasu: 70 dB(A)
Więcej informacji o produkcie