Drukuj
Płytka Equilibrium DIALYZER™ do jednorazowego użytku z 96 dołkami Equilibrium DIALYZER™
Dostawca: HARVARD APPARATUS
74-2331
HARV74-2331EA 8970 PLN
HARV74-2331
Płytka Equilibrium DIALYZER™ do jednorazowego użytku z 96 dołkami Equilibrium DIALYZER™
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
The Single Use 96-Well Equilibrium DIALYZER™ is designed for high throughput protein interaction studies.
  • Each well in this system has a separate membrane, eliminating possibility of cross-contamination
  • Excellent sample recovery
  • Wells are sealed with 8-cap strips (not included)