Drukuj
Regulator siły jonowej do amoniaku
Dostawca: Hach
2824349
HACH2824349EA 433 PLN
HACH2824349
Regulator siły jonowej do amoniaku
Elektrolity Roztwory elektrolityczne
Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.