Drukuj
Oranż metylowy 0,05% in aqueous solution pH-indicator
Dostawca: Hach
Synonim: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
14832
HACH14832EA 104 PLN
HACH14832
Oranż metylowy 0,05% in aqueous solution pH-indicator
Oranż metylowy
pH Indicator for acidity titrations
0.50 g/L, APHA formulation. Color change pink (pH 3.2) to yellow (pH 4.4).
Formuła: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 90
Temp. Zapłonu: 38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007502
Numer CAS: 547-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3
Klasyfikacja Merck : 13,06127