Drukuj
Wolumetr wstrząsowy
Dostawca: Gerber Instruments AG
09.0220
GEAG09.0220EA 74980 PLN
GEAG09.0220
Wolumetr wstrząsowy
Gęstościomierze
Volumeter designed for determination of specific weight of a jolted sample.
Automatic apparatus with up to 100 strokes in 30 seconds.