Drukuj
Mikrowirówki, chłodzone, 5418 R (ogólny produkt laboratoryjny)
Dostawca: EPPENDORF
5401000.010
EPPE5401000.010EA 29170 PLN
EPPE5401000.010
Mikrowirówki, chłodzone, 5418 R (ogólny produkt laboratoryjny)
Wirówki Mikrowirówki
Idealny do wirowania niewielkiej liczby próbek do wysokich standardów.
  • Niezwykle kompaktowy i cichy
  • Praktyczny system z dwoma pokrętłami sterowania
  • Standardowy, 18-pozycyjny rotor, certyfikowany nieprzepuszczalny dla aerozoli
  • KRÓTKI przycisk obrotowy do szybkiego odwirowania
  • Automatyczne zwalnianie pokrywy po uruchomieniu - zapobiega nagrzewaniu próbki i umożliwia szybki dostęp do próbek
Dodatkowe informacje: Dostarczane z rotorem FA-45-18-11