Drukuj
Fenol ≥89.0%, Bioreagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
E357-500MLEA 1070 PLN
E357-500ML
Fenol ≥89.0%, Bioreagent
Fenol
Manufactured from the purest crystalline phenol to ensure optimal quality.
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. topnienia: 40°C-42°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 2821
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Distilling Range ≥182.5 °C
Nonvolatile Residue ≥0.05%
Purity (%) 89.0