Drukuj
O-ringi
Dostawca: CPC COLDER
2260200
CPCC2260200EA 1890 PLN
CPCC2260200
O-ringi
Plomby Pierścienie uszczelniające
O-Ring with Silicone, platinum-cured sealing options.
Certyfikaty: USP Class VI, ADCF.