Drukuj
Contec® PeridoxRTU®
Dostawca: CONTEC
FBC0902PX FBC3702PX SBC0902PX SBC3702PX
CONTFBC0902PXEA 1340 PLN
CONTFBC0902PX CONTFBC3702PX CONTSBC0902PX CONTSBC3702PX
Contec® PeridoxRTU®
Środki czystości Środki do dezynfekcji powierzchni
Mieszanina nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego.
  • Opatentowany, hiperaktywny skład chemiczny sprawia, że działa szybko i oszczędza czas poświęcony na biodekontaminację.
  • Dostępne są zatwierdzone wersje sterylne, dzięki czemu nadają się do pomieszczeń czystych klasy A i B Dostępna zwalidowana wersja sterylna umożliwia zastosowanie w pomieszczeniach czystych klasy A i B.
  • Doskonała kompatybilność materiałowa, nie uszkadza materiałów używanych w pomieszczeniach czystych Doskonała kompatybilność materiałowa nie powoduje uszkodzeń materiałów używanych w
Więcej informacji o produkcie