Drukuj

siarczan żelaza (II) heptahydrat, Technical Grade

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate

529028406.9010
CHMP529028406.9010EA 185 PLN
CHMP529028406.9010
siarczan żelaza (II) heptahydrat, Technical Grade
siarczan żelaza (II) heptahydrat
Formuła: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Temp. topnienia: 64
Gęstość: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149719
Numer CAS: 7782-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-753-5
Klasyfikacja Merck : 13,04091

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR