Drukuj
Jodek propidyny
Dostawca: Cayman Chemical
Uwaga
Synonim: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
10009957-1
CAYM10009957-1EA 741 PLN
CAYM10009957-1
Jodek propidyny
Jodek propidyny
Formuła: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668.4 g/mol
Numer MDL: MFCD00011921
Numer CAS: 25535-16-4
Numer WE (dawny EINECS): 247-081-0
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable