Drukuj
Próbnik gleb, Mole
Dostawca: BURKLE
5350-1045 5350-1005 5350-1015 5350-1020 5350-1025 5350-1030 5350-1035 5350-1040
BURK5350-1045EA 2610 PLN
BURK5350-1045 BURK5350-1005 BURK5350-1015 BURK5350-1020 BURK5350-1025 BURK5350-1030 BURK5350-1035 BURK5350-1040
Próbnik gleb, Mole
Próbniki Próbniki do ciał stałych
Bardzo wytrzymały model ze specjalnie hartowanymi kutymi wiertłami. Do określania właściwości gleby, wilgoci i struktury. Kształt wiertła zapewnia minimalne tarcie podczas wiercenia i usuwania z podłoża. Próbnik ma różne komponenty. Uchwyt z drążkiem 75 cm, pręt przedłużający 100 cm w razie potrzeby i jeden z siedmiu dostępnych wierteł, z których każdy jest przeznaczony do konkretnego rodzaju gleby. Komponenty można łączyć bez żadnych problemów. Pręty przedłużające mogą zwiększyć głębokość roboczą do 5 m. Wiertła prosimy zamawiać osobno.
  • Wysiłek zredukowany do minimum