Drukuj
Kłódki mosiężne ze stalową szeklą
Dostawca: Brady
805831 805834 805827 805828 805829 805830
BRDY805831EA 315 PLN
BRDY805831 BRDY805834 BRDY805827 BRDY805828 BRDY805829 BRDY805830
Kłódki mosiężne ze stalową szeklą
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
These durable padlocks feature solid brass bodies and stainless steel or hardened steel shackles that resist corrosion and sparks.
  • Percision pin tumbler cylinder
  • Two keys supplied with each lock