Drukuj
Naczynia zegarkowe, BOLA
Dostawca: Bohlender
A200-02 A200-04 A200-03 A200-01
BOHLA200-02EA 46 PLN
BOHLA200-02 BOHLA200-04 BOHLA200-03 BOHLA200-01
Naczynia zegarkowe, BOLA
Szkiełka zegarkowe
Dish, made of PTFE, white.
  • Convex shape
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
For blends or for covering vessels.