Drukuj
Wytzrąsarki do mikropłytek , Jitterbug
Dostawca: BOEKEL SCIENTIFIC
270400 270440
BOEI270400EA 25460 PLN
BOEI270400 BOEI270440
Wytzrąsarki do mikropłytek , Jitterbug
Wytrząsarki Wytrząsarki do mikropłytek
Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
  • Calibration 'Mode'
  • Temperature calibration
  • Heated lid to provide greater uniformity
  • Independently set temperature, shaking speed and mixing duration
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ Jitterbug-2 Jitterbug-4
Speed 250 - 1200 min⁻¹ 250 - 1200 min⁻¹
Environmentally Preferable
Amplituda 2,0 mm 2,0 mm
Ilość mikropłytek 2 4
Weight 7,25 kg 7,25 kg
W×D×H 265×270×145 mm 385×270×145 mm
Czasomierz 1 min - 96 hrs 1 min - 96 hrs