Drukuj
Akcesoria do rotatora probówek Boekel
Dostawca: BOEKEL SCIENTIFIC
260653 260652 260651
BOEI260653EA 1220 PLN
BOEI260653 BOEI260652 BOEI260651
Akcesoria do rotatora probówek Boekel
Wytrząsarki Wytrząsarki kołyskowe / rotatory
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Pojemność 27-34 mm tubes
Speed 4-80 min⁻¹
Kąt 90 - 180°
W×D×H 304×431×381 mm
Zasilanie 19,4 vdc, 4,74 A via 100 - 240 AC
Czasomierz Up to 99 hrs. and 59 min.