Drukuj

Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy ≥99%

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga

Synonim: 3-Hydroxyphenylacetic acid

B23563.03 B23563.06 B23563.14
B23563.03EA 181 PLN
B23563.03 B23563.06 B23563.14
Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy ≥99%
Kwas (3-hydroksyfenylo)octowy

Purity: 99% CAS No.: 621-37-4 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2086506

Formuła: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 349
Temp. topnienia: 128…132 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004337
Numer CAS: 621-37-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-684-4

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR