Drukuj

kwas borowy 99,5, reagent

Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo

Synonim: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid

B0252-2.5KG
B0252-2.5KGEA 775 PLN
B0252-2.5KG
kwas borowy 99,5, reagent
kwas borowy

  • ≥95% for general laboratory use.

Formuła: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Temp. Wrzenia: 185
Temp. topnienia: 171 °C
Gęstość: 1.510 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011337
Numer CAS: 10043-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Klasyfikacja Merck : 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay (alkalimetric) Min. 99.5 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying

SPECYFIKACJE

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR