Drukuj
4-Fluorobenzamid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3476-100G
APOSPC3476-100GEA 160 PLN
APOSPC3476-100G
4-Fluorobenzamid
4-Fluorobenzamid
Formuła: C₇H₆FNO
MW: 139.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 287
Temp. topnienia: 154…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007992
Numer CAS: 824-75-9