Drukuj
Termometr cyfrowy, ad 20
Dostawca: Amarell
E910640
AMARE910640EA 508 PLN
AMARE910640
Termometr cyfrowy, ad 20
Termometry Termometry cyfrowe
This digital thermometer can be used with four different PT100 class A probes.
Informacje do zamówienia: Probes are sold separately.
Dodatkowe informacje: Supplied with battery.