Drukuj
Komora laminarna II klasa bezpieczeństwa BIO A2 i BIO A2 CYTO
Dostawca: ALPINA POLSKA
BIO100 BIO100CYTO BIO130 BIO130CYTO BIO160 BIO160CYTO BIO190 BIO190CYTO
ALPIBIO100EA 22560 PLN
ALPIBIO100 ALPIBIO100CYTO ALPIBIO130 ALPIBIO130CYTO ALPIBIO160 ALPIBIO160CYTO ALPIBIO190 ALPIBIO190CYTO
Komora laminarna II klasa bezpieczeństwa BIO A2 i BIO A2 CYTO
Dygestoria i komory Komory laminarne
Alpina posiada dwie wersje komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa:
BIO A2 – zgodność z normą PN-EN 12469:2002 – certyfikat TUV Rheinland.
BIO A2 CYTO – przystosowane do pracy z cytostatykami. Zgodność z normą DIN 12980 potwierdzona certyfikatem TUV Rheinland.
  • Dwa filtry HEPA/trzy w wersji CYTO/ o skuteczności 99,995% dla MPPS
  • •System sterowania z wbudowanym panelem dotykowym z menu w języku polskim
  • Laminaryzator czyli siatka z odpowiednim rozłożeniem otworów porządkująca ruch powietrza i gwarantująca jednorodny przepływ powietrza
  • Automatyczna kompensacja
Więcej informacji o produkcie