Drukuj
Chirurgiczne igły tnące, okrągłe, Aesculap®
Dostawca: Aesculap
BL201N BL202N BL203N BL204N BL205N BL206N BL207N BL208N BL209N BL210N BL211N BL212N BL213N BL214N BL215N BL216N
AESCBL201NEA 0 PLN
AESCBL201N AESCBL202N AESCBL203N AESCBL204N AESCBL205N AESCBL206N AESCBL207N AESCBL208N AESCBL209N AESCBL210N AESCBL211N AESCBL212N AESCBL213N AESCBL214N AESCBL215N AESCBL216N
Chirurgiczne igły tnące, okrągłe, Aesculap®
Igły sekcyjne
¹/₂ circle suture needles with round body and cutting tip. Heavy version.