Drukuj
Rubid 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: ACTIVE MOTIF
C045.2NP.L1 C045.2NP.L25 C045.2NP.L5
ACSDC045.2NP.L1EA 495 PLN
ACSDC045.2NP.L1 ACSDC045.2NP.L25 ACSDC045.2NP.L5
Rubid 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Rubidium Standards
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable