Drukuj
Kwas chlorowodorowy 36%, technical
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
444390250
ACRO444390250EA 720 PLN
ACRO444390250
Kwas chlorowodorowy 36%, technical
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 57 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.16 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH 35 to 37 %