Drukuj
Kwas chlorowodorowy ∼32% water analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
389300025
ACRO389300025EA 326 PLN
ACRO389300025
Kwas chlorowodorowy ∼32% water analysis_for
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 57 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.16 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ign. (sulfated) ≤0.0005 %
Titration with NaOH ≥32 %
Bromide (Br) ≤0.005 %
Sulfite (SO3) ≤0.0001 %
Sulfate (SO4) ≤0.0001 %
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Ammonium (NH4) ≤0.0003 %
Arsenic (As) ≤0.1 ppm
Barium (Ba) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.01 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.01 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Lithium (Li) ≤0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.01 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Strontium (Sr) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.05 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm