Drukuj

1-Okten 99+%

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo

301250025 301251000 301250010 301250100 301255000
ACRO301250025EA 673 PLN
ACRO301250025 ACRO301251000 ACRO301250010 ACRO301250100 ACRO301255000
1-Okten 99+%
1-Okten
Formuła: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 121…123 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –102 °C
Gęstość: 0.715 g/cm³
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009548
Numer CAS: 111-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-893-7
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01770

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR