Drukuj
tlenek tytanu (IV) predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
194340050 194340250
ACRO194340050EA 347 PLN
ACRO194340050 ACRO194340250
tlenek tytanu (IV) predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
tlenek tytanu (IV)
Formuła: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 2900 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1855 °C
Gęstość: 4.23 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 13463-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-675-5
Klasyfikacja Merck : 13,09549
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %