Drukuj
Benzylo(dimetylo)amina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimetylobenzyloamina
159751000 159755000 159750025 159750051
ACRO159751000EA 134 PLN
ACRO159751000 ACRO159755000 ACRO159750025 ACRO159750051
Benzylo(dimetylo)amina 99%
Benzylo(dimetylo)amina
Formuła: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
MW: 135.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 183…184 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008329
Numer CAS: 103-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-149-1
Jednostka: 2619
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90635bbe74e3372ed4bfbd8d750b25afd50f77a5&vid=7044105a7e7fbce7e00f1d15d7a4e017a1b9d418&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered