Drukuj
Peroksoboran sodu tetrahydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium peroxometaborate tetrahydrate
A10189.0E A10189.22 A10189.36
A10189.0EEA 563 PLN
A10189.0E A10189.22 A10189.36
Peroksoboran sodu tetrahydrat ≥97%
Peroksoboran sodu tetrahydrat
Purity: 97% CAS No.: 10486-00-7 Molecular Formula: NaBO3.4H2O Formula Weight: 153.86 (81.84anhy) Odour: Odourless pH: ca 10 Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,8652 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149231
Formuła: NaH₂BO₄·4H₂O
MW: 171.87 g/mol
Temp. topnienia: 60 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1.73
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149231
Numer CAS: 13517-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 239-172-9
ADR: 5.1 III