Drukuj
System dozowania Cycle-tap, J.T. Baker®
Dostawca: Avantor
9814-31EA 0 PLN
9814-31 9814-07 9814-08 9814-09 9814-10 9814-11 9814-12 9814-13 9814-14 9814-30 9814-04 9814-05 9814-06 9814-15 9814-16 9814-28 9814-29 9814-17 9814-18 9814-19 9814-20 9814-21 9814-22 9814-23 9814-24 9814-25 9814-26 9814-27 9814-32 9814-33
System dozowania Cycle-tap, J.T. Baker®
Dozowniki butelkowe
Dozownik Cycle-Tap to dozownik rozpuszczalnika ze stali nierdzewnej z przewodem elastycznym przeznaczony do ręcznego dozowania rozpuszczalnika bez pomiaru.
  • Całkowicie zmontowany z szybkozłączami oznaczonymi kolorami
  • Zawór trójdrożny do przedmuchiwania w celu zapewnienia najwyższej czystości
  • Elementy ze stali nierdzewnej, obojętne na rozpuszczalniki, utrzymują jakość rozpuszczalnika
  • Opancerzony przewód elastyczny z wewnętrznym oplotem stalowym, który nie załamuje się ani nie przebija
  • Zawór przełączający obsługiwany kciukiem z opcją „przytrzymania” w celu ł
Więcej informacji o produkcie