Drukuj

Formaldehyd 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo

Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny

Stabilizacja: 10-15 % Stabilised with methanol

90240.5000EA 396 PLN
90240.5000 90240.9010 90240.9025
Formaldehyd 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Formaldehyd

Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.

Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: -19.3
Temp. topnienia: -92
Gęstość: 1.088 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04259

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay Min. 34.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR