Drukuj

Roztwór wzorcowy magnezu, 1000 mg/L Mg w 5% kwasie azotowym (from Mg) Specpure® standard dla AAS

Dostawca: Thermo Fisher Scientific

88077.AE 88077.AP
88077.AEEA 326 PLN
88077.AE 88077.AP
Roztwór wzorcowy magnezu, 1000 mg/L Mg w 5% kwasie azotowym (from Mg) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Magnesium Standards

Molecular Formula: Mg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085308


Certyfikaty: Traceable to NIST

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR