Drukuj
Roztwór wzorcowy złota, 1000 mg/l Au w 2% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86662.260EA 2040 PLN
86662.260 86662.180
Roztwór wzorcowy złota, 1000 mg/l Au w 2% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Gold Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%