Drukuj
Acetonitryl 99,8 GC anhydrous basis, PESTINORM® Supra Trace Trace_analysis_organic
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
85935.320EA 862 PLN
85935.320
Acetonitryl 99,8 GC anhydrous basis, PESTINORM® Supra Trace Trace_analysis_organic
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45.7 °C
Temp. Zapłonu: 2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear, colourless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Conforms
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's max. 3 pg/ml
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 3 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (asLindane) max. 3 pg/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-tetradecane) max. 3 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu) max. 3 ng/ml