Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.05 M (0.05N) volumetric solution
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
85813.290EA 102 PLN
85813.290 85813.410
tiosiarczan (VI) sodu 0.05 M (0.05N) volumetric solution
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Klasyfikacja Merck : 12,08844