Drukuj
bromate 1000 mg/l w wodzie pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Dostawca: VWR Chemicals
84956.180EA 441 PLN
84956.180
bromate 1000 mg/l w wodzie pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Standardy Wzorce anionowe Bromate Standards
Certyfikaty: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.