Drukuj
Płytki do ekstrakcji wspomaganej cieczą, J.T.Baker® BAKERBOND®
Dostawca: Avantor
8182-96EA 1010 PLN
8182-96 8182-02 8183-04 8183-96
Płytki do ekstrakcji wspomaganej cieczą, J.T.Baker® BAKERBOND®
Systemy oczyszczania białek Odczynniki do oczyszczania białek
Płytki J.T.Baker® BAKERBOND® do ekstrakcji wspomaganej cieczą (SLE) są idealną i szybszą alternatywą dla tradycyjnych metod ekstrakcji ciecz-ciecz i umożliwiają doskonałe odzyskiwanie analitów z matryc biologicznych.
  • Materiał wypełnieniowy z ziemi okrzemkowej
  • Prosty protokół
  • Szybszy i łatwiejszy niż ekstrakcja ciecz-ciecz
  • Proponowane formaty płytek 96-dołkowych lub wkładów
  • Możliwość stosowania do usuwania białek
Tę metodę przygotowania próbek można stosować przed metodami chromatograficznymi, takimi jak LC-MS, HPLC i UHPLC, i ma szerokie zastosowanie do kwasów, zasad i związków obojętnych.