Drukuj

n-pentadekan for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

Synonim: N-Pentadecane, Pentadecane

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.20953.0050 8.20953.0010
8.20953.0050EA 255 PLN
8.20953.0050 8.20953.0010
n-pentadekan for synthesis, Sigma-Aldrich®
n-pentadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212.42 g/mol
Temp. Wrzenia: 271
Temp. topnienia: 13…15 °C
Gęstość: 0.768 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 132
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008990
Numer CAS: 629-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-098-1
Jednostka: 3295

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 10 °C
Molar Mass 212.41 g/mol
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 132 °C
Explosion Limit 0.45 - 6.5 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR