Drukuj
VWR®, odwodnione media hodowlane MediaBag T w workach
Dostawca: VWR Chemicals
7794.05000
7701.20000EA 6980 PLN
7701.20000 7701.05000 7701.10000 7704.10000 7701.03000 7702.03000 7702.05000 7702.10000 7702.20000 7701.15000 7791.20000 7794.05000 7791.15000 7761.20000 7716.20000 7712.05000 7704.05000 710-2062 710-2063 710-2064 710-2065 710-2066
VWR®, odwodnione media hodowlane MediaBag T w workach
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia
MediaBag T (torba tubowa) jest wypełniona odważoną granulowaną pożywką. Możliwość podłączenia aseptycznie filtra 0,2 µm bezpośrednio do probówki przy użyciu złącza. Należy dodać sterylną wodę w warunkach aseptycznych poprzez sytem filtra. Chronić końcówkę rurki z czerwoną zatyczką.