Drukuj
VWR®, szkiełka komórkowe w szalkach hodowlanych
Dostawca: VWR Collection
734-2973EA 1270 PLN
734-2973 734-2974 734-2975 734-2976
VWR®, szkiełka komórkowe w szalkach hodowlanych
Szalki do hodowli Szalki do hodowli komórkowych
VWR® cell slides are made from medical grade, high transparency PET, which has high strength and is unbreakable. Only the surface of the cell slide has a hydrophilic treatment so adherent cells grow easily, whilst the surrounding culture dish surface is hydrophobic, making it difficult for adherent cells to grow.
  • Przezroczystość i przepuszczalność światła na szkiełku komórek są dobre, dzięki czemu można wyraźnie obserwować komórki pod mikroskopem świetlnym lub fluorescencyjnym
  • Stosowanie wielu szkiełek w jednym naczyniu umożliwia rozwinięcie wieloskł
Więcej informacji o produkcie