Drukuj
VWR® Zestaw butelkowy, PC, sterylny, jednorazowy
Dostawca: VWR Collection
734-2852EA 5590 PLN
734-2852 734-2853 734-2854 734-2855 734-2856 734-2895
VWR® Zestaw butelkowy, PC, sterylny, jednorazowy
Butelki i butle Butelki do hodowli
Sterile polycarbonate containers, with weldable tubing, provide the maximum amount of flexibility and reliability. These vessels are assembled in an ISO Class 7 cleanroom and are manufactured from USP Class VI materials. They comes in a comprehensive size selection with tubing that is completely weldable/sealable.
  • Sterylne butelki są pakowane pojedynczo i gotowe do wykorzystania
  • Różne pojemności butelek pozwalają na specyficzną dla procesu elastyczność
  • W przypadku użycia ze sterylnymi zestawami rurek VWR®, możliwości indywidualnego dopasowania są
Więcej informacji o produkcie