Drukuj
VWR®, kolby do hodowli komórkowych, nietraktowane lub traktowane
Dostawca: VWR Collection
734-2311EA 253 PLN
734-2311 734-2310 734-2312 734-2313 734-2314 734-2315 734-2316 734-2309 734-2600 734-2601 734-2783 734-2784 734-2785 734-2786 734-2787 734-2788 734-2789 734-2790 734-2791 734-2792 734-2804 734-2805 734-2806 734-2807 734-2808 734-2809 734-2810 734-2811 734-2812 734-2813 734-3252 734-3253 734-3265 734-3266 734-3419 734-3420
VWR®, kolby do hodowli komórkowych, nietraktowane lub traktowane
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
Kolby do hodowli komórek i tkanek są idealne do wzrostu komórek.
  • Dostępne z pięcioma różnymi obszarami wzrostu
  • Powierzchnia kolby jest płaska i wolna od prążków, aby zmaksymalizować powierzchnię użytkową
  • W systemach otwartych i zamkniętych można stosować dwa różne style nakładek
  • Innowacyjna konstrukcja pod kątem szyjki zapewnia dobry dostęp do pipety i skrobaka do komórek
  • Trójkątny blat z szeroką podstawą zapewnia stabilność
  • Łatwe układanie w stosy
  • Matowy obszar przy szyi dla łatwego znakowania/pisania
  • Grawerowane podziałki z wielu stron
  • Przetestowana w 100
Więcej informacji o produkcie